Stampa…
p-Anisaldeide ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0480-25ML A0480-500ML
TCIAA0480-25MLEA 31 EUR
TCIAA0480-25ML TCIAA0480-500ML
p-Anisaldeide ≥99.0% (by GC)
p-Anisaldeide
Formula: C₈H₈O₂
Punto di ebollizione: 248°C
Flash Pt: 130°C
MDL Number: MFCD00003385
CAS Number: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 14,00663
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&vid=adb8d412971e865c194bb07ed8486cb3663b6d2c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %