Stampa…
Metile acetoacetato 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-oxobutanoate
126150010 126150025 126151000 126150100
ACRO126150010EA 52.2 EUR
ACRO126150010 ACRO126150025 ACRO126151000 ACRO126150100
Metile acetoacetato 99+%
Metile acetoacetato
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116,12 g/mol
Punto di ebollizione: 169…170 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –28 °C
Densità: 1,077 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008784
CAS Number: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.2 %