Stampa…
tert-Butyl acetoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl Acetoacetate
A11115.22 A11115.36
A11115.22EA 32.3 EUR
A11115.22 A11115.36
tert-Butyl acetoacetate ≥98%
tert-Butyl acetoacetate
Purity: 98+% CAS No.: 1694-31-1 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Pleasant pH: 5.7 Melting Point: -38° Boiling Point: 71-72°/11mm Beilstein Reference: 1680303 MDL No.: MFCD00008811
Formula: C₈H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 71…72 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 0,961
Flash Pt: 76 °C (169 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008811
CAS Number: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5