tert-Butyl acetoacetate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₈H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 190 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –38 °C Densità: 0,97 g/cm³ Flash Pt: 76 °C |
MDL Number:
MFCD00008811 CAS Number: 1694-31-1 EINECS: 216-904-5 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |