Malononitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-77-3
Molecular Formula: C3H2N2
Formula Weight: 66.06
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 220-222°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 773697
Merck Reference: 14,5711
UN No.: 2647
MDL No.: MFCD00001883
Formula:
C₃H₂N₂ Peso molecolare: 66,06 g/mol Punto di ebollizione: 220…222 °C Punto di fusione: 30…34 °C Densità: 1,049 Flash Pt: 112 °C (233 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001883 CAS Number: 109-77-3 EINECS: 203-703-2 UN: 2647 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5711 |