Stampa…
Malononitrile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
125271000 125275000 125270025
ACRO125271000EA 31.6 EUR
ACRO125271000 ACRO125275000 ACRO125270025
Malononitrile 99%
Malononitrile
Formula: C₃H₂N₂
Punto di ebollizione: 220 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 30…34 °C
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001883
CAS Number: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733
Visualizza i codici
Appearance White to yellow-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %