Stampa…
Trichloroacetyl isocyanate per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
202900100 202900020 202900500
ACRO202900100EA 79.8 EUR
ACRO202900100 ACRO202900020 ACRO202900500
Trichloroacetyl isocyanate per spettroscopia NMR
Trichloroacetyl isocyanate
Formula: C₃Cl₃NO₂
Peso molecolare: 188,4 g/mol
Punto di ebollizione: 80…85 °C (20 mmHg)
Densità: 1,59 g/cm³
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002033
CAS Number: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4799 to 1.4819 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %