Stampa…
Trichloroacetyl chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08391.0100 8.08391.0250 8.08391.2500
8.08391.0100EA 82.9 EUR
8.08391.0100 8.08391.0250 8.08391.2500
Trichloroacetyl chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetyl chloride
Formula: C₂Cl₄O
Peso molecolare: 181.83 g/mol
Punto di ebollizione: 118
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 1.62 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000792
CAS Number: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
UN: 2442
ADR: 8 II