Trichloroacetyl chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B21675.0B
B21675.18
B21675.30
B21675.0BEA
573
EUR
B21675.0B
B21675.18
B21675.30
Trichloroacetyl chloride ≥99%
Trichloroacetyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 76-02-8
Molecular Formula: CCl3COCl
Formula Weight: 181.83
Refractive Index: 1.4700
Melting Point: -146°
Boiling Point: 114-116°
Beilstein Reference: 774120
UN No.: 2442
MDL No.: MFCD00000792
Formula:
C₂Cl₄O Peso molecolare: 181,83 g/mol Punto di ebollizione: 114…116 °C Punto di fusione: –146 °C Densità: 1,629 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000792 CAS Number: 76-02-8 EINECS: 200-926-7 UN: 2442 ADR: 8,II |