1,10-Fenantrolina monoidrato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 5144-89-8
Molecular Formula: C12H8N2.H2O
Formula Weight: 198.23 (180.21anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 4008096
Merck Reference: 14,7214
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011678
Formula:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Punto di fusione: 97…101 °C Densità: 1,259 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149973 CAS Number: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7214 |