(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₉NO Punto di ebollizione: 55…56 °C (2,5 mmHg) Densità: 1,05 g/cm³ Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002036 CAS Number: 14649-03-7 EINECS: 238-698-6 UN: 2206 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -9° to -11° (20°C, 589 nm) (neat) |