(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms:
(R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₉H₉NO Punto di ebollizione: 74…76 °C (7 hPa) Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 65 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06739387 CAS Number: 33375-06-3 EINECS: 251-485-2 |