Stampa…
Acido metafosforico stabilizzato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Metaphosphoric acid
Stabilization: Stabilised with sodium metaphosphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00546.0100 1.00546.0500
1.00546.0100EA 133 EUR
1.00546.0100 1.00546.0500
Acido metafosforico stabilizzato, EMSURE® per analisi, Supelco®
Acido metafosforico
Formula: (HPO₃)n
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011351
CAS Number: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3453
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble,Hydrolysis
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 600 °C (1013 hP)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Density 2.0 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (33 g/l, H2O, 20 °C)