Stampa…
Acido metafosforico stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Metaphosphoric acid
219221000 219225000
ACRO219221000EA 66.8 EUR
ACRO219221000 ACRO219225000
Acido metafosforico stabilizzato
Acido metafosforico
Formula: (HPO₃)n
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011351
CAS Number: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Lumps
Stabilizer 54 to 60 % NaPO3
Titration with NaOH 40 to 46 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm