Stampa…
Blu metilene, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methylthioninium chloride hydrate, Basic Blue 9, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate, C.I. 52015, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride xhydrate
414251000 414255000 414250025
ACRO414251000EA 58.6 EUR
ACRO414251000 ACRO414255000 ACRO414250025
Blu metilene, puro
Methylene blue hydrate
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
Peso molecolare: 319,86 g/mol (anhy)
Punto di fusione: 100…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150006
CAS Number: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Visualizza i codici
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤22 %
Titration with TiCl3 ≥70 %