Stampa…
Blu metilene 96+%, purissimo biological stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
229801000 229800010
ACRO229801000EA 70 EUR
ACRO229801000 ACRO229800010
Blu metilene 96+%, purissimo biological stain
Blu metilene
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S·xH₂O
Punto di fusione: 100…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150006
CAS Number: 122965-43-9
EINECS: 200-515-2
Visualizza i codici
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 8.0 % to 22.0 % (105°C)
Dye content 96.0 to 103.0 % (on dried substance)