Acetato di 1-metil-2-metossietile (PGMEA) stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 145,8 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –67 °C Densità: 0,968 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038500 CAS Number: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 UN: 3272 ADR: 3,III |
Solubility | 209.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -67 °C |
Molar Mass | 132.16 g/mol |
Boiling Point | 145 - 147 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 42 °C |
Refractive Index | 1.4078 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 10.8 %(V) |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 315 °C |
Water absorption | 320 g/kg (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |