Stampa…
Acetato di 1-metil-2-metossietile (PGMEA) ≥99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 50 ppm
L15459.AE L15459.AU L15459.0F
L15459.AEEA 30 EUR
L15459.AE L15459.AU L15459.0F
Acetato di 1-metil-2-metossietile (PGMEA) ≥99% stabilizzato
Acetato di 1-metil-2-metossietile (PGMEA)
Stabilized with 50 ppm BHT
Purity: 99% CAS No.: 108-65-6 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4020 Odour: Ester-like pH: 4 Melting Point: -67° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1751656 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00038500
Formula: C₆H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 145…146 °C
Punto di fusione: –67 °C
Densità: 0,968
Flash Pt: 43 °C (109 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038500
CAS Number: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
UN: 3272
ADR: 3,III