Stampa…
Carbonato di cobalto idrato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
192100010 192100500 192102500
ACRO192100010EA 562 EUR
ACRO192100010 ACRO192100500 ACRO192102500
Carbonato di cobalto idrato
Carbonato di cobalto idrato
Formula: CCoO₃·H₂O
Peso molecolare: 136,96 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149654
CAS Number: 57454-67-8
EINECS: 208-169-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Pink to red to violet Powder
Titration Complexometric ≥45.5 % (Cobalt)
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)