Cobalt(II) bromide hydrate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Br₂Co·H₂O Densità: 2,46 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150208 CAS Number: 85017-77-2 EINECS: 232-166-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | Violet Crystals |
Titration Argentometric | 17.0 to 20.3 % (Co) |
Water | 24.7 to 36.5 % |