Zirconile nitrato idrato ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 14985-18-3
Molecular Formula: ZrO(NO3)2.xH2O
Formula Weight: 231.23(anhy)
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149896
Formula:
N₂O₇Zr·H₂O Densità: 2,04 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149896 CAS Number: 14985-18-3 EINECS: 237-529-3 UN: 1477 ADR: 5.1,III |