Stampa…
Zirconil cloruro ottaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12342.0E A12342.22 A12342.36
A12342.0EEA 1088 EUR
A12342.0E A12342.22 A12342.36
Zirconil cloruro ottaidrato ≥98%
Zirconil cloruro ottaidrato
Purity: 98% CAS No.: 13520-92-8 Molecular Formula: ZrOCl2.8H2O Formula Weight: 322.25 (178.13anhy) Odour: Acidic Melting Point: 150° dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149898
Formula: Cl₂OZr·8H₂O
Punto di fusione: 150 °C (dec.)
Densità: 1,91
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149898
CAS Number: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,10184