Stampa…
Zirconil cloruro ottaidrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
208370050 208371000 208375000
ACRO208370050EA 35.5 EUR
ACRO208370050 ACRO208371000 ACRO208375000
Zirconil cloruro ottaidrato 98%
Zirconil cloruro ottaidrato
Formula: Cl₂OZr·8H₂O
Punto di fusione: > 150 °C
Densità: 1,91 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149898
CAS Number: 13520-92-8
EINECS: 231-717-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water 42 to 50 %
Solubility (10% in water) Clear to slightly hazy solution