Stampa…
L(+)-Lisina monoidrato, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12233.0100 1.12233.1000
1.12233.0100EA 149 EUR
1.12233.0100 1.12233.1000
L(+)-Lisina monoidrato, Millipore®
L(+)-Lysine monohydrate
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Punto di fusione: 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151035
CAS Number: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2