Stampa…
L(+)-Lisina monoidrato
Fornitore: PanReac AppliChem
A1342.0250 A1342.0100
A1342.0250EA 406 EUR
A1342.0250 A1342.0100
L(+)-Lisina monoidrato
L(+)-Lysine monohydrate
Formula: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Punto di fusione: 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151035
CAS Number: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2