Zinc perchlorate hexahydrate ≥99.997% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 10025-64-6
Molecular Formula: Cl2O8Zn.6H2O
Formula Weight: 372.37 (264.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.25
Refractive Index: 1.50
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 106°
Merck Reference: 14,10148
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150370
Formula:
Cl₂O₈Zn·6H₂O Peso molecolare: 372,38 g/mol Punto di fusione: 106 °C Densità: 2,25 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150370 CAS Number: 10025-64-6 EINECS: 237-122-0 UN: 1481 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,10148 |