Copper(II) perchlorate hexahydrate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Cl₂CuO₈·6H₂O Punto di fusione: 82 °C Densità: 2,22 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149666 CAS Number: 10294-46-9 EINECS: 237-391-4 UN: 1481 ADR: 5.1,II |
Appearance | Blue Adhering crystals |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
pH | 4 to 7 (5 % solution) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |