Stampa…
Cerio (III) solfato ottaidrato ≥99.999% (metals basis), REacton®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dicerium trisulphate octahydrate
44357.18 44357.30
44357.18EA 196 EUR
44357.18 44357.30
Cerio (III) solfato ottaidrato ≥99.999% (metals basis), REacton®
Cerio (III) solfato ottaidrato
Purity: 99.999% CAS No.: 10450-59-6 Molecular Formula: Ce2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 712.55 (568.42anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.886 Merck Reference: 14,2002 MDL No.: MFCD00149641
Formula: Ce₂O₁₂S₃·8H₂O
Peso molecolare: 712.54
Densità: 2.886
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149641
CAS Number: 10450-59-6
EINECS: 236-644-6
Merck Index: 14,2002