Stampa…
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
218070050 218070250
ACRO218070050EA 80.3 EUR
ACRO218070050 ACRO218070250
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 82…83 °C (14 mmHg)
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063239
CAS Number: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8
Merck Index: 12,05232
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10.5° to +11.5° (20°C, 589 nm) (c=5, CH3OH)