Stampa…
Lantanio (III) cloruro eptaidrato ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
31820-100G 31820-6X100G
31820-100GEA 123.36 EUR
31820-100G 31820-6X100G
Lantanio (III) cloruro eptaidrato ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Lantanio (III) cloruro eptaidrato
Formula: LaCl₃·7H₂O
Punto di ebollizione: ? 860 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 91 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149756
CAS Number: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %