Stampa…
(1S)-(-)-Borneol, white crystalline powder
Fornitore: MP Biomedicals
Pericolo
0215051325 0215051310 0215051380
ICNA0215051325EA 44.5 EUR
ICNA0215051325 ICNA0215051310 ICNA0215051380
(1S)-(-)-Borneol, white crystalline powder
(1S)-(-)-Borneol
Formula: C₁₀H₁₈O
Punto di ebollizione: 203 °C (1013 hPa)
Densità: 1,011 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003759
CAS Number: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01328