Stampa…
(1S)-(-)-Borneol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (-)-Borneol, L(-)-Borneol, (1S-endo)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
160651000 160655000 160650250
ACRO160651000EA 60.7 EUR
ACRO160651000 ACRO160655000 ACRO160650250
(1S)-(-)-Borneol 97%
(1S)-(-)-Borneol
Formula: C₁₀H₁₈O
Punto di ebollizione: 210 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 204…208 °C
Densità: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003759
CAS Number: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01328
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -34.7° to -37.7° (20 °C, 589 nm) (c=5, C2H5OH)