Stampa…
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
A1168-25G A1168-5G A1168-1G
TCIAA1168-25GEA 503 EUR
TCIAA1168-25G TCIAA1168-5G TCIAA1168-1G
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine
Formula: C₄H₁₀N₂
Peso molecolare: 86,14 g/mol
Punto di ebollizione: 159 - 160 °C (1013 hPa)
Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 68°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143193
CAS Number: 128345-57-3
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29c23f28743c01b248d75842adaa0e562236c6d2&vid=29c23f28743c01b248d75842adaa0e562236c6d2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %