(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine ≥99%, ee 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L19500.03
L19500.06
L19500.03EA
104
EUR
L19500.03
L19500.06
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine ≥99%, ee 99%
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine
Purity: 99%
CAS No.: 128345-57-3
Molecular Formula: C4H10N2
Formula Weight: 86.14
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 4290648
Optical Rotation: -20° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00143193
Formula:
C₄H₁₀N₂ Peso molecolare: 86,14 g/mol Punto di ebollizione: 159…160 °C (1013 hPa) Densità: 0,98 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 68 °C (154 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00143193 CAS Number: 128345-57-3 ADR: , |