Stampa…
Ammonio eptamolibdato tetraidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13766.0B A13766.18 A13766.30
A13766.0BEA 223 EUR
A13766.0B A13766.18 A13766.30
Ammonio eptamolibdato tetraidrato ≥99%
Ammonio eptamolibdato tetraidrato
Purity: 99% CAS No.: 12054-85-2 Molecular Formula: (NH4)6Mo7O24.4H2O Formula Weight: 1235.86 (1163.79anhy) Melting Point: ca 190° dec. Merck Reference: 14,533 MDL No.: MFCD00167059
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.)
Densità: 2,498
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167059
CAS Number: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 14,533