Ammonio fosfomolibdato idrato, per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tri ammonio dodecamolibdofosfato idrato
CAS No.: 54723-94-3
Molecular Formula: H12Mo12N3O40P.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 1876.35(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.15
Appearance: Yellow
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00036312
Formula:
H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O Peso molecolare: 1894.36 g/mol Punto di fusione: Dec. Densità: 3.15 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150423 CAS Number: 54723-94-3 EINECS: 234-714-0 |