Ammonio fosfomolibdato idrato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tri ammonio dodecamolibdofosfato idrato
317100500
317100010
317102500
ACRO317100500EA
70.4
EUR
ACRO317100500
ACRO317100010
ACRO317102500
Ammonio fosfomolibdato idrato
Ammonio fosfomolibdato idrato
Formula:
H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O Peso molecolare: 1894,36 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00150423 CAS Number: 54723-94-3 EINECS: 234-714-0 ADR: 8,III |
Appearance | Yellow Powder |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤250 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |