Indium(III) sulphate hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.999%
CAS No.: 13464-82-9
Molecular Formula: In2(SO4)3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 517.83(anhy)
Physical Form: Lump/Powder
Melting Point: 250° dec.
MDL No.: MFCD00149747
Formula:
O₁₂In₂S₃·xH₂O Punto di fusione: 250 °C (dec.) Densità: 3,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
13464-82-9 EINECS: 236-689-1 |