Gallium trinitrate hydrate 99.9998% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
GaN₃O₉·H₂O Punto di fusione: 110 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149723 CAS Number: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN: 1477 ADR: 5.1,II |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤0.0002 % |
Gallium (Ga) | 18 to 22 % |