Trifluoruro di boro diidrato (65% BF₃)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
BF₃·2H₂O Punto di ebollizione: 58…60 °C (1,5 mmHg) Punto di fusione: 6 °C Densità: 1,642 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149901 CAS Number: 13319-75-0 EINECS: 231-569-5 UN: 2851 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Assay | 65.0 to 66.0 % |
Identification | Confirmed |