Stampa…
Magnesio idrogeno fosfato triidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A14279.0B A14279.30
A14279.0BEA 60.6 EUR
A14279.0B A14279.30
Magnesio idrogeno fosfato triidrato ≥99%
Magnesio idrogeno fosfato triidrato
Purity: 99% CAS No.: 7782-75-4 Molecular Formula: MgHPO4.3H2O Formula Weight: 174.34 (120.28anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5681 MDL No.: MFCD00150390
Formula: HMgO₄P·3H₂O
Densità: 2,13
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150390
CAS Number: 7782-75-4
EINECS: 231-823-5
Merck Index: 14,5681