Adonitolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 488-81-3
Molecular Formula: C5H12O5
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 102-104°
Beilstein Reference: 1720524
Merck Reference: 14,168
MDL No.: MFCD00064291
Formula:
HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH Punto di fusione: 102…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064291 CAS Number: 488-81-3 EINECS: 207-685-7 Merck Index: 14,168 |