Stampa…
Meglumine 99.0-101.0% (by acidimetry), EMPROVE® API Ph. Eur., ChP, JP, USP basso valore di endotossine, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06143.1000 1.06143.9025
1.06143.1000EA 0 EUR
1.06143.1000 1.06143.9025
Meglumine 99.0-101.0% (by acidimetry), EMPROVE® API Ph. Eur., ChP, JP, USP basso valore di endotossine, SAFC®
D-(-)-N-Methylglucamine
Formula: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa) (dec.)
Punto di fusione: 128…131 °C
Densità: 300 kg/m3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004707
CAS Number: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154