Stampa…
D-(-)-Glucamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-1-deoxy-D-glucitol, D-Glucamine, 1-Amino-1-deoxy-D-sorbitol, (-)-1-Amino-1-deoxy-D-glucitol, (2R,3R,4R,5S)-6-Aminohexane-1,2,3,4,5-pentaol
G0252-25G G0252-5G
TCIAG0252-25GEA 232 EUR
TCIAG0252-25G TCIAG0252-5G
D-(-)-Glucamine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
D-(-)-Glucamine
Formula: H₂NCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Punto di ebollizione: 531 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 127…128 °C
Densità: 1,506 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00077776
CAS Number: 488-43-7
EINECS: 207-677-3
Merck Index: 14,04449
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d002fb7470cfb671184c8f9ff5ff2f170659a1a9&vid=d002fb7470cfb671184c8f9ff5ff2f170659a1a9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=10, H2O)