Litio solfato monoidrato ≥99.0% (dried basis), white powder ACS
Fornitore: MP Biomedicals
|
Attenzione
|
0215253990
0215253980
ICNA0215253990EA
315
EUR
ICNA0215253990
ICNA0215253980
Litio solfato monoidrato ≥99.0% (dried basis), white powder ACS
Litio solfato monoidrato
Soluble in cold water.
Formula:
Li₂SO₄·H₂O Peso molecolare: 127.96 g/mol Punto di fusione: 120 Densità: 2.05 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149766 CAS Number: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 |
Assay | ≥99,0% |
Heavy Metals | ≤0,001% (as Pb) |
Insoluble Matter | ≤0,01% |
Loss on Drying | 13,0 - 15,0% (150 °C) |
Chloride | ≤0,002% |
Nitrate | ≤0,001% |
Iron | <0,001% |
Potassium | ≤0,05% |
Sodium | ≤0,05% |