Stampa…
Sodio metasilicato nonaidrato 44-47,5% (total solids)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium metasilicate nonahydrate
419590250 419595000 419590025
ACRO419590250EA 35.2 EUR
ACRO419590250 ACRO419595000 ACRO419590025
Sodio metasilicato nonaidrato 44-47,5% (total solids)
Sodio metasilicato nonaidrato
Formula: Na₂SiO₃·9H₂O
Peso molecolare: 284,2 g/mol
Punto di fusione: 72 °C
Densità: 2,62 g/cm³ (21 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149175
CAS Number: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
UN: 3253
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Granular powder or granules (May have a yellow-pink hue)
Assay 44 to 47.5 % total solids
Ratio 1.02 to 1.06 molar ratio SiO2/Na2O
GC ≥96.0 %