Stampa…
di-Sodio solfuro idrato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
83756.290EA 257 EUR
83756.290 83756.230
di-Sodio solfuro idrato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Sodio solfuro idrato
Formula: Na₂S·~3H₂O
Punto di ebollizione: ~920 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 50 °C
Densità: ∼1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149183
CAS Number: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Visualizza i codici
Assay 58.0 - 64.0 %
Total N (Nitrogen) Max. 125 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 0.6 %
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.5 %