Stampa…
L(-)-Cistina, Millipore®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02837.1000 1.02837.9010
1.02837.1000EA 663 EUR
1.02837.1000 1.02837.9010
L(-)-Cistina, Millipore®
L(-)-Cistina
Formula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Punto di ebollizione: 428 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 261…262 °C
Densità: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064228
CAS Number: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811