Stampa…
Sodio solfuro idrato 60 - 64%, in scaglie, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Disodio solfuro idrato
133720010 133720025 133720100
ACRO133720010EA 35 EUR
ACRO133720010 ACRO133720025 ACRO133720100
Sodio solfuro idrato 60 - 64%, in scaglie, extra puro
Sodio solfuro idrato
Formula: Na₂S·xH₂O
Peso molecolare: 96.06 g/mol (anhy)
Punto di ebollizione: 920
Punto di fusione: 50
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00149183
CAS Number: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Visualizza i codici
Appearance Yellow Flakes
Titration Iodimetric 60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.2 % (Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm