L(-)-Cistina Reag. Ph. Eur. Pure, pharma grade
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms:
(H-Cys-OH)2
A1703.0100
A1703.1000
A1703.0100EA
82.3
EUR
A1703.0100
A1703.1000
L(-)-Cistina Reag. Ph. Eur. Pure, pharma grade
L(-)-Cistina
Formula:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH Peso molecolare: 240.3 g/mol Punto di ebollizione: 428 Punto di fusione: 261…262 °C Densità: 1.677 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064228 CAS Number: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Merck Index: 13,02811 |